Merck
707511
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-N,N'-ジメチル-1,2-ビス[3-(トリフルオロメチル)フェニル]エタンジアミン
97%
別名:
(1R,2R)-(+)-N,N'-ジメチル-1,2-ビス[(3-トリフルオロメチル)フェニル]-1,2-エタンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18F6N2
CAS番号:
分子量:
376.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
光学活性
[α]22/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp
112-117 °C
SMILES記法
CN[C@@H]([C@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
SBGOGHODWUZHIY-HZPDHXFCSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
707511-BULK:
707511-100MG:
707511-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)