Merck
684120
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1,2-ビス(4-メトキシフェニル)エチレンジアミン 二塩酸塩
96%
別名:
(1S,2S)-1,2-ビス(4-メトキシフェニル)-1,2-エタンジアミン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
345.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
powder
光学活性
[α]22/D +11°, c = 1 in H2O
mp
235-239 °C
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.COc1ccc(cc1)[C@H](N)[C@@H](N)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H20N2O2.2ClH/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12;;/h3-10,15-16H,17-18H2,1-2H3;2*1H/t15-,16-;;/m0../s1
InChI Key
XOCFEHGXXCSIDO-SXBSVMRRSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684120-VAR:
684120-100MG:
684120-BULK:
684120-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Chiral Vicinal Diamines for Asymmetric Synthesis
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.