product name
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリラート, average Mn 4,000, contains ≤300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
形状
powder or crystals
品質水準
分子量
average Mn 4,000
含みます
≤300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
転移温度
Tm 56-61 °C
密度
1.100 g/cm3
Mw/Mn
<1.1
Ω末端
methacrylate
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
730327-1G:
730327-BULK:
730327-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.