Merck
468258
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) behenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,500, 50 wt. % in methacrylic acid/water, contains 1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)n(CH2)21CH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~1,500
品質水準
含みます
1000 ppm MEHQ as stabilizer
25% water
濃度
50 wt. % in methacrylic acid/water
屈折率
n20/D 1.431
pH
3-4
粘度
300 cP(25 °C)(lit.)
bp
95 °C
密度
1.06 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
アプリケーション
Copolymerizable surfactant and associative thickener in acrylic latexes.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
468258-BULK:
468258-100ML:4548173367569
468258-250ML:
468258-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)