製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリラート 溶液, average Mn 2,000, 50 wt. % in H2O
分子量
average Mn 2,000
品質水準
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4054
密度
1.079 g/mL at 25 °C
Ω末端
methacrylate
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
InChI Key
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
457876-VAR:
457876-BULK:
457876-250ML:
457876-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
457876-250ML | 4061832342436 |
457876-1L | 4061832342429 |