Merck
727717
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium iodide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11IN2
CAS番号:
分子量:
250.08
Beilstein:
9511928
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
98%
フォーム
crystals
不純物
<1.0% water
SMILES記法
[I-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.HI/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
IPVXEUXSWNLULC-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
727717-5G:4548173999159
727717-VAR:
727717-BULK:
727717-50G:4548173999142
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)