Merck
41382
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide
≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11BrN2
CAS番号:
分子量:
203.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.578
SMILES記法
[Br-].C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.BrH/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;/h3,5-7H,1,4H2,2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
KLFDZFIZKMEUGI-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
1-Allyl-3-methylimidazolium bromide can be used to prepare:
  • A weak gel of chitin.
  • Composite gels of chitin/cellulose.
  • Methylimidazolium based ionic liquids with varying anions as electrolytes in graphene nanosheet-based supercapacitors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
41382-5G:
41382-BULK:
41382-VAR:
41382-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of chitin/cellulose composite gels and films with ionic liquids
Takegawa A, et al.
Carbohydrate Polymers, 79(1), 85-90 (2010)
1-Allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquids employed as suitable electrolytes for high energy density supercapacitors based on graphene nanosheets electrodes
Zarrougui R, et al.
Journal of Molecular Liquids, 249, 795-804 (2018)
Zhi Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(18), 6198-6204 (2019-04-13)
A series of hypergolic ionic liquids (HILs) based on the cyano (1H-1,2,3-triazole-1-yl) dihydroborate anion were synthesized by introducing the {BH2-CN} moiety into the 1,2,3-triazole anion. This introduction allowed us to improve the self-ignition property and decrease the viscosity of ionic