Merck
726427
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzyl bromide
≥97.0% (GC)
別名:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11Br
CAS番号:
分子量:
199.09
Beilstein:
1857343
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
powder
mp
37-39 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
726427-25G:
726427-VAR:
726427-BULK:
726427-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)