Merck
725455
Sigma-Aldrich
ロジウム(II)トリフェニルアセタート二量体
as complex with dichloromethane
別名:
Rh2(TPA)4, Rh2(トリフェニルアセタート)4, テトラキス(トリフェニルアセタト)ジロジウム(II), ロジウムトリフェニルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C80H60O8Rh2 · CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
1440.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
260-263 °C
SMILES記法
ClCCl.O=C(O[Rh](OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Rh](OC(=O)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)C(c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C20H16O2.CH2Cl2.2Rh/c4*21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1-3;;/h4*1-15H,(H,21,22);1H2;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
SRAMLXDHXNCYQM-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • カルバミン酸アレンのアミノ化
  • 立体選択的に環状カバメートを調製するためのアレンのアジリジン化
  • C-H結合ニトレン挿入
  • エナンチオ選択的シクロプロパン化
  • 環状オキソニウムイリドの調製
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725455-BULK:
725455-VAR:
725455-100MG:4548173303802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)