Merck
399191
Sigma-Aldrich
トリフルオロ酢酸ロジウム(II) ダイマー
別名:
トリフルオロ酢酸ロジウム(II)塩 ダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CF3COO)2Rh]2
CAS番号:
分子量:
657.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2HF3O2.2Rh/c4*3-2(4,5)1(6)7;;/h4*(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI Key
PQEXTYUESSEHKW-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
異性体的に純粋なα,β-不飽和カルボニル化合物の調製および1次元、2次元、および3次元分子固体のビルディングブロックの調製に使用されます。
その他情報
微量の酢酸ロジウムを含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
399191-50MG:4548173939797
399191-VAR:
399191-1G:4548173939773
399191-250MG:4548173939780
399191-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Convenient Method for the Preparation of (Z)-alpha,beta-Unsaturated Carbonyl Compounds.
Douglass F. Taber et al.
The Journal of organic chemistry, 61(8), 2908-2910 (1996-04-19)
Li-Feng Mao et al.
Inorganic chemistry, 35(11), 3183-3187 (1996-05-22)
The complexes trans-[MI(2)(CNC(6)H(4)-CN-4)(2)], (M = Pd and Pt), trans-[FeI(2)L(4)] (L = CNC(6)H(4)-CN-4 and CNC(6)H(2)-Me(2)-2,6-CN-4), and [Mn(CNC(6)H(4)-CN-4)(6)][SO(3)CF(3)] were prepared. The compounds are thermally stable up to 230 degrees C or higher. The molecular structure of trans-[FeI(2)(CNC(6)H(4)-CN-4)(4)] was determined by X-ray crystallography:
Adam J Biacchi et al.
ACS nano, 9(2), 1707-1720 (2015-01-30)
The shapes of noble metal nanoparticles directly impact their properties and applications, including in catalysis and plasmonics, and it is therefore important to understand how multiple distinct morphologies can be controllably synthesized. Solution routes offer powerful capabilities for shape-controlled nanoparticle