Merck
424889
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) heptafluorobutyrate dimer
97%
別名:
Dirhodium heptafluorobutyrate dimer, Dirhodium tetrakis(perfluorobutyrate), Tetrakis(perfluorobutyrato)dirhodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CF3CF2CF2CO2)2Rh]2
CAS番号:
分子量:
1057.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
97%
フォーム:
powder
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: rhodium
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/4C4HF7O2.2Rh/c4*5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;;/h4*(H,12,13);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI Key
BNCXPORMMOBRMR-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
Recently used in the catalytic preparation of macrocycles and in the efficient synthesis of chiral β-substituted (E)-crotylsilanes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
424889-250MG:4548173956039
424889-BULK:
424889-1G:4548173956022
424889-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 36, 8723-8723 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 118, 7865-7865 (1996)