Merck
662623
Sigma-Aldrich
ビス[ロジウム(α,α,α′,α′-テトラメチル-1,3-ベンゼンジプロピオン酸)]
95%
別名:
Rh2(esp)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40O8Rh2
CAS番号:
分子量:
758.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
>300 °C
SMILES記法
[Rh][Rh].CC(C)(Cc1cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c1)C(O)=O.CC(C)(Cc2cccc(CC(C)(C)C(O)=O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C16H22O4.2Rh/c2*1-15(2,13(17)18)9-11-6-5-7-12(8-11)10-16(3,4)14(19)20;;/h2*5-8H,9-10H2,1-4H3,(H,17,18)(H,19,20);;
InChI Key
OBMUTUNJWNQIAJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビス[ロジウム((α,α,α′,α′-テトラメチル-1,3-ベンゼンジプロピオン酸)]は、効率的なC-H活性化触媒として確認されています。
アプリケーション
ビス[ロジウム((α,α,α′,α′-テトラメチル-1,3-ベンゼンジプロピオン酸)]は、尿素およびグアニジン由来の基材を酸化的にC−Hアミノ化し、対応する複素環生成物が得られる触媒として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
662623-VAR:
662623-100MG:4548173923079
662623-500MG:4548173923086
662623-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Kristin Williams Fiori et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(3), 562-568 (2007-01-18)
Reaction methodology for intermolecular C-H amination of benzylic and 3 degrees C-H bonds is described. This process uses the starting alkane as the limiting reagent, gives optically pure tetrasubstituted amines through stereospecific insertion into enantiomeric 3 degrees centers, displays high
資料
New! Rh2(esp)2, and exceptionally efficient and selective catalyst for C-H amination.