Merck
724904
Sigma-Aldrich
4-Aminothiobenzamide
97%
別名:
4-Aminobenzenecarbothioamide, 4-Aminobenzothioamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2S
CAS番号:
分子量:
152.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
185-190 °C
官能基
amine
SMILES記法
NC(=S)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI Key
LZJVSPPXXGXGQL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724904-1G:
724904-VAR:
724904-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)