Key Documents
8.21050
Sigma-Aldrich
2-Pyrazinecarboxamide
for synthesis
別名:
2-Pyrazinecarboxamide, Pyrazine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N3O
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
202-717-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
pH
7 ( in H2O)
mp
188-191 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI Key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3