Merck
730343
Sigma-Aldrich
ピラジン-2-チオカルボキサミド
97%
別名:
ピラジン-2-カルボチオアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N3S
CAS番号:
分子量:
139.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
195-200 °C
官能基
amine
SMILES記法
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI Key
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
730343-VAR:
730343-BULK:
730343-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)