Merck
678163
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3O)Si(CH3)2)2
CAS番号:
分子量:
178.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.425
密度
0.8587 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CO[Si](C)(C)[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C6H18O2Si2/c1-7-9(3,4)10(5,6)8-2/h1-6H3
InChI Key
CWGBHCIGKSXFED-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2-Dimethoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane can be used:
  • In the palladium catalyzed bis(silylation) of 1,4-diethynylbenzene to obtain a crack free sol-gel.
  • To prepare dimethylsilylene via gas-phase flow-pyrolysis at 600 0C.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.8 °F - closed cup
引火点(℃)
27.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
678163-BULK:
678163-1G:
678163-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetramethylsilacyclopropene
Conlin RT and Gaspar PP
Journal of the American Chemical Society, 98(12), 3715-3716 (1976)
資料
Over the past several years, the Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds (Hiyama coupling) has rapidly gained acceptance as a suitable alternative to more commonly used methods such as Stille (Sn), Kumada (Mg), Suzuki (B), and Negishi cross-couplings (Zn).