liquid
SMILES記法
O=Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H4N2O/c8-4-5-3-6-1-2-7-5/h1-4H
InChI Key
DXBWJLDFSICTIH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
AMS008587-100MG:
CDS008587-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック