Merck
697915
Sigma-Aldrich
4-オキサゾールカルボキシアルデヒド
97%
別名:
オキサゾール-4-カルボアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3NO2
CAS番号:
分子量:
97.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
57-61 °C
SMILES記法
O=Cc1cocn1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h1-3H
InChI Key
JBWIIXBEPINWPB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
697915-BULK:
697915-250MG:
697915-1G:
697915-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nadia Q Haj et al.
ACS omega, 5(23), 13948-13954 (2020-06-23)
Recently, chemical modifications of chitosan (CS) have attracted the attention of scientific researchers due to its wide range of applications. In this research, chitin (CH) was extracted from the scales of Cyprinus carpio fish and converted to CS by three