Merck
699047
Sigma-Aldrich
2-ピリジンチオアミド
97%
別名:
2-ピリジルチオアミド, ピリジン-2-カルボチオアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2S
CAS番号:
分子量:
138.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
134-138 °C
官能基
amine
SMILES記法
NC(=S)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>320.0 °F
引火点(℃)
> 160 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699047-5G:
699047-VAR:
699047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)