About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O2
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
164-171 °C
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
InChI Key
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
724645-BULK:
724645-1G:
724645-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vincent M Morin et al.
ChemistryOpen, 8(11), 1328-1336 (2019-11-07)
The halogen bond has previously been explored as a versatile tool in crystal engineering and anion coordination chemistry, with mechanochemical synthetic techniques having been shown to provide convenient routes towards cocrystals. In an effort to expand our knowledge on the