Merck
720127
Sigma-Aldrich
D-グルコース-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
標識化グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C3H12O6
分子量:
183.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
OC[C@H]1O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i4+1,5+1,6+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-VJPMIEPHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720127-BULK:
720127-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dongqing Yan et al.
Blood cancer discovery, 2(3), 266-287 (2021-05-25)
We discovered that the survival and growth of many primary acute myeloid leukemia (AML) samples and cell lines, but not normal CD34+ cells, are dependent on SIRT5, a lysine deacylase implicated in regulating multiple metabolic pathways. Dependence on SIRT5 is
Kaiqi Sun et al.
Scientific reports, 7(1), 15281-15281 (2017-11-12)
Elevated sphingosine 1-phosphate (S1P) is detrimental in Sickle Cell Disease (SCD), but the mechanistic basis remains obscure. Here, we report that increased erythrocyte S1P binds to deoxygenated sickle Hb (deoxyHbS), facilitates deoxyHbS anchoring to the membrane, induces release of membrane-bound