Merck
716251
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-テトラメチル-1,2,3,6-テトラヒドロ-4-ピリジンボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
(2,2,6,6-テトラメチル-3,6-ジヒドロ-2H-ピリジン-4-イル)ボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28BNO2
CAS番号:
分子量:
265.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-100 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC(=CC(C)(C)N1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H28BNO2/c1-12(2)9-11(10-13(3,4)17-12)16-18-14(5,6)15(7,8)19-16/h9,17H,10H2,1-8H3
InChI Key
YYVIRFZZNQUTKP-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2,6,6-テトラメチル-1,2,3,6-テトラヒドロ-4-ピリジンボロン酸ピナコールエステルは、鈴木-宮浦カップリング反応の試薬として一般的に使用されるボロン酸エステルです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
716251-VAR:
716251-1G:
716251-250MG:
716251-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)