アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
193-202 °C (dec.)
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C.[CH2][C](C)[CH]CC[CH][C]([CH2])C
InChI
1S/2C10H16.4ClH.2Ru/c2*1-9(2)7-5-6-8-10(3)4;;;;;;/h2*7-8H,1,3,5-6H2,2,4H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
UILPCDNRMPZVBB-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
- trans‐アネトール異性化のための選択的エストラゴール
- 末端アルキンによるインドールの位置選択的アルキル化
- ジインの環化三量化重合
- N-アリルアミンの脱保護
- ノルボルネンの開環メタセシス重合
- シクロアルケンとノルボルネンの重合化
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
715131-500MG:
715131-BULK:
715131-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)