Merck
703915
Sigma-Aldrich
RuCl(p-シメン)[(S,S)-Ts-DPEN]
別名:
{N-[(1S,2S)-2-(アミノ-κN)-1,2-ジフェニルエチル]-4-メチルベンゼンスルホンアミダト-κN}クロロ[(1,2,3,4,5,6-η)-1-メチル-4-(1-メチルエチル)ベンゼン]ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H35ClN2O2RuS
CAS番号:
分子量:
636.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +178°, c = 0.5 in chloroform
mp
>175 °C
官能基
amine
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
InChI Key
AZFNGPAYDKGCRB-XCPIVNJJSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RuCl(p-シメン)[(S,S)-Ts-DPEN] はキラルジアミンリガンドのルテニウム錯体で、様々なイミンの不斉移動水素化に用いることができます。
アプリケーション
以下に関わる触媒です。
  • イミンおよびケトンの不斉水素移動反応
  • 分子内不斉還元的アミノ化
  • 末端オレフィンの逐次ヒドロホルミル化/水素化
キラルアレーンルテニウム・アミド‐アミンアルキル錯体の、熱分解の研究に関係する反応物質
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で研究目的に限り販売しています。WO9720789
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
703915-BULK:
703915-500MG:
703915-VAR:
703915-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbonyl compounds: still central to organic synthesis
Aldrichimica Acta, 41(4) (2008)
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago