Merck
692255
Sigma-Aldrich
RuCl2[(R-DM-BINAP][(R)-DAIPEN]
別名:
ジクロロ[(R)-2,2′-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-1,1′-ビナフチル][(2R)-1,1-ビス(4-メトキシフェニル)-3-メチル-1,2-ブタンジアミン]ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C71H74Cl2N2O2P2Ru
CAS番号:
分子量:
1221.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
mp
197-211 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2([NH2][Ru]3(Cl)(Cl)([NH2][C@@H]2C(C)C)[PH](c4cc(C)cc(C)c4)(c5cc(C)cc(C)c5)c6ccc7ccccc7c6-c8c(ccc9ccccc89)[PH]3(c%10cc(C)cc(C)c%10)c%11cc(C)cc(C)c%11)c%12ccc(OC)cc%12
InChI
1S/C52H48P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-32H,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/t;18-;;;/m.1.../s1
InChI Key
VMSNEARTLSFOHB-OEGAAENXSA-N
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 野依型エナンチオ選択的ケトン水素化
  • ケトンのエナンチオ選択的および不斉水素化
法的情報
本製品は、高砂工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号2041996, 2731377, 2935453JP出願番号19970359654
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692255-BULK:
692255-50MG:
692255-VAR:
692255-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago