Merck
692328
Sigma-Aldrich
RuCl2[(R)-DM-SEGPHOS®][(R)-DAIPEN]
別名:
ジクロロ[(R)-5,5'-ビス[ジ(3,5-キシリル)ホスフィノ]-4,4'-ビ-1,3-ベンゾジオキソール][(2R)-1,1-ビス(4-メトキシフェニル)-3-メチル-1,2-ブタンジアミン]ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C65H70Cl2N2O6P2Ru
CAS番号:
分子量:
1209.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
官能基
amine
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.COc1ccc(cc1)C(N)([C@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6OCOc6c5-c7c8OCOc8ccc7P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C46H44O4P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;18-;;;/m.1.../s1
InChI Key
UDSABKQFPIPYOT-OEGAAENXSA-L
関連するカテゴリー
法的情報
本製品は、高砂工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号3148136 JP出願番号19970359654
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692328-50MG:
692328-100MG:
692328-VAR:
692328-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago