Merck
708674
Sigma-Aldrich
RuCl[(S,S)-TsDPEN](メシチレン)
95%
別名:
[N-[(1S,2S)-2-(アミノ-κN)-1,2-ジフェニルエチル]-4-メチルベンゼンスルホンアミミダト-κN]クロロ[(1,2,3,4,5,6-η)-1,3,5-トリメチルベンゼン]ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H33ClN2O2RuS
CAS番号:
分子量:
622.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
241-249 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(C)c1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru]Cl)[C@H]([C@@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C9H12.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-6H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1
InChI Key
XBNBOGZUDCYNOJ-XCPIVNJJSA-M
関連するカテゴリー
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で研究目的に限り販売しています。WO9720789
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708674-500MG:
708674-VAR:
708674-100MG:
708674-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
708674-100MG4061833500460
708674-500MG4061833500477