Merck
926124
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ts-DENEB
別名:
stereoisomer of Chloro[4-methyl-N-[(1S,2S)-2-[(R)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]benzenesulfonamidato-κN]ruthenium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H33ClN2O3RuS
CAS番号:
分子量:
650.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S,S)-Ts-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
法的情報
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926124-1G:
926124-5G:
926124-VAR:
926124-BULK:
926124-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)