Merck
926140
Sigma-Aldrich
(S,S)-Ms-DENEB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H29ClN2O3RuS
CAS番号:
分子量:
574.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
官能基
phosphine
アプリケーション
(S,S)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
法的情報
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
926140-1G:
926140-VAR:
926140-BULK:
926140-250MG:
926140-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)