Merck
797537
Sigma-Aldrich
PhenoFluor混合物
別名:
N,N?′-1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)クロロイミダゾリウムクロリドとCsFの混合物(1:2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
228.65 °C
SMILES記法
[Cs]F.Cl[C+]1=[N](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)C=CN1C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C27H36ClN2.ClH.Cs.FH/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8;;;/h9-20H,1-8H3;1H;;1H/q+1;;+1;/p-2
InChI Key
AHNDOFVAHQKSBA-UHFFFAOYSA-L
詳細
PhenoFluor Mixは、N,N′-1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)クロロイミダゾリウムクロリドとCsFの重量比1:2の混合物です。
アプリケーション
PhenoFluor Mixは、電子欠乏、電子豊富、複素環フェノールといったフェノールのデオキシフッ素化試薬であるPhenoFluorの卓上安定な代替品です。PhenoFluor Mixによるデオキシフッ素化は、操作が簡単かつスケーラブルです。
その他情報
使用前によく混ぜます。使用していない材料は分離することがあります。
法的情報
PhenoFluorはSciFluorライフサイエンス社の商標です。
PhenoFluor is a trademark of SciFluor Life Sciences, LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney,Adrenal gland, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
797537-VAR:
797537-250MG:4548173925004
797537-BULK:
797537-1G:4548173924991
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Facile C-F Bond Formation through a Concerted Nucleophilic Aromatic Substitution Mediated by the PhenoFluor Reagent.
Neumann CN and Ritter T
Accounts of Chemical Research, 50(11), 2822-2833 (2017)
PhenoFluorMix: practical chemoselective deoxyfluorination of phenols.
Fujimoto T and Ritter T
Organic Letters, 17(3), 544-547 (2015)
AlkylFluor: Deoxyfluorination of Alcohols.
Goldberg NW, et al.
Organic Letters, 18(23), 6102-6104 (2016)
資料
The functional-group-tolerant, one-step conversion of phenols to aryl fluorides is a highly desirable process. PhenoFluor, an innovative reagent developed by Ritter and co-workers, provides straightforward method to fluorinate alcohol and phenols without preactivation and regioselectively fluorinate highly functionalized late-stage intermediates.
The functional-group-tolerant, one-step conversion of phenols to aryl fluorides is a highly desirable process. PhenoFluor™ solution, provides straightforward method to fluorinate alcohol and phenols without preactivation and regioselectively fluorinate highly functionalized late-stage intermediates.
関連コンテンツ
An organic reaction toolbox provides structure-activity relationships for unique chemical reactions to optimally design and control small molecule synthesis.