Merck
701475
Sigma-Aldrich
ジクロロ[(2,6,10-ドデカトリエン)-1,12-ジイル]ルテニウム(IV)
別名:
ジクロロ(ドデカ-2,6,10-トリエン-1,12-ジイル)ルテニウム(IV), ジクロロ-2,6,10-ドデカトリエニレン-ルテニウム, ジクロロ[(1,2,3,6,7,10,11,12-η)-2,6,10-ドデカトリエン-1,12-ジイル]ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18Cl2Ru
CAS番号:
分子量:
334.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
190 °C
SMILES記法
Cl[Ru]1(Cl)C\C=C\CCC=CCC\C=C\C1
InChI
1S/C12H18.2ClH.Ru/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;;/h3-6,11-12H,1-2,7-10H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b5-3+,6-4+,12-11-;;;
InChI Key
RSRAKQPWMXANGM-LXALEWKWSA-L
アプリケーション
N-アリルアミドやN-アリルラクタムの脱保護で用いられる触媒です
以下の反応の触媒です。
  • 酸化還元異性化/水素移動反応
  • N-アリルアミドおよびラクタムの脱保護
  • アリルアミンの異性化
  • アリルアルコールからカルボニル化合物への異性化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
701475-500MG:
701475-VAR:
701475-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cadierno, V. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 6590-6590 (2007)