アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
86-90 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccccc1Pc2ccccc2OC
InChI
1S/C14H15O2P/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)17-14-10-6-4-8-12(14)16-2/h3-10,17H,1-2H3
InChI Key
HFEAMIKDDWKNAG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- フェノールのアリル化
- 中性ロジウム(I)錯体の合成
- 二核Pd(II)錯体を有するビス-二座配位テトラホス配位子
- CO-エチレン共重合反応
- アルキル誘導体ホスフィンスルホン酸(P-O)配位子合成のための鈴木宮浦反応
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
710466-250MG:
710466-BULK:
710466-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)