Merck
921041
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II)
≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PtCl2(C6H5CN)2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.9%
SMILES記法
[Pt](Cl)(Cl)([NH]#Cc2ccccc2)[NH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II) is commonly used as a precursor to synthesize organoplatinum (II) complexes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
921041-500MG:4548173371672
921041-VAR:
921041-1G:4548173371665
921041-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)