Merck
275816
Sigma-Aldrich
cis-ビス(ベンゾニトリル)ジクロロ白金(II)
98%
別名:
cis-Dichlorobis(benzonitrile)platinum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CN)2PtCl2
CAS番号:
分子量:
472.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
224 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Pt]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 不斉ヒドロホルミル化反応
  • アリル化反応
  • アルコールのO-H結合へのカルベン挿入
  • シクロプロパン化反応
  • ヒドロシリル化反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
275816-VAR:
275816-100MG:4548173128801
275816-500MG:4548173128818
275816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2