Merck
694673
Sigma-Aldrich
ビス(3,5-ジ-tert-ブチル-4-メトキシフェニル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H47O2P
CAS番号:
分子量:
470.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
114-119 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1c(cc(Pc2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H47O2P/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)31-13)28(4,5)6)33-20-17-23(29(7,8)9)26(32-14)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,33H,1-14H3
InChI Key
AZEBUSRDBBMQGF-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Kanata Chemical Technologies, Inc.製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
694673-100MG:
694673-VAR:
694673-500MG:
694673-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)