Merck
705004
Sigma-Aldrich
PEGジチオール
average Mn 8,000
別名:
PEGジチオール約8,000, ポリ(エチレングリコール)-ジチオール、平均Mn 8,000, ポリ(エチレングリコール)ジチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2(OCH2CH2)nSH
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
分子量
average Mn 8,000
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
63-67 °C
Ω末端
thiol
α末端
thiol
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
705004-1G:
705004-VAR:
705004-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The use of hydrogel-based biomaterials for the delivery and recruitment of cells to promote tissue regeneration in the body is of growing interest. This article discussed the application of hydrogels in cell delivery and tissue regeneration.
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.