Merck
700835
Sigma-Aldrich
(S)-Tol-SDP
別名:
(S)-(-)-7,7'-ビス[ジ(4-メチルフェニル)ホスフィノ]-2,2',3,3'-テトラヒドロ-1,1'-スピロビインデン, (S)-(-)-7,7'-ビス[ジ(p-メチルフェニル)ホスフィノ]-1,1'-スピロビインダン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H42P2
CAS番号:
分子量:
644.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
光学活性
[α]22/D −206°, c = 1 in chloroform
mp
154-161 °C
官能基
phosphine
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8)c56)c34
InChI
1S/C45H42P2/c1-31-11-19-37(20-12-31)46(38-21-13-32(2)14-22-38)41-9-5-7-35-27-29-45(43(35)41)30-28-36-8-6-10-42(44(36)45)47(39-23-15-33(3)16-24-39)40-25-17-34(4)18-26-40/h5-26H,27-30H2,1-4H3
InChI Key
VLIOMJFCGWZUON-UHFFFAOYSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700835-VAR:
700835-BULK:
700835-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)