Merck
692921
Sigma-Aldrich
ビス[ジ-(tert-ブチル)(4-トリフルオロメチルフェニル)ホスフィン]パラジウム(II) クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H44Cl2F6P2Pd
CAS番号:
分子量:
757.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
230 °C (D)
官能基
phosphine
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/2C15H22F3P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)19(14(4,5)6)12-9-7-11(8-10-12)15(16,17)18;;;/h2*7-10H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
ATVRGWRBZLLSJD-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
ヘテロアリールクロリドの鈴木カップリング反応の触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
692921-1G:
692921-BULK:
692921-250MG:
692921-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anil S Guram et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5104-5112 (2007-06-07)
The new air-stable PdCl2[PR2(Ph-R')]2 complexes, readily prepared from commercial reagents, exhibit unique efficiency as catalysts for the Suzuki-Miyaura coupling reactions of a variety of heteroatom-substituted heteroaryl chlorides with a diverse range of aryl/heteroaryl boronic acids. The coupling reactions catalyzed by
Anil S Guram et al.
Organic letters, 8(9), 1787-1789 (2006-04-21)
[reaction: see text] New air-stable PdCl(2){P(t)Bu(2)(p-R-Ph)}(2) (R = H, NMe(2), CF(3),) complexes represent simple, general, and efficient catalysts for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl halides including five-membered heteroaryl halides and heteroatom-substituted six-membered heteroaryl chlorides with a diverse range of
資料
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling