アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434
密度
0.888 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-6-7-8-11-12-9(2,3)10(4,5)13-11/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
InChI Key
ARSSMJZIAKUXEW-VOTSOKGWSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F
引火点(℃)
63 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
691623-VAR:
691623-5G:
691623-BULK:
691623-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック