Merck
687103
Sigma-Aldrich
1-アミノ-4-クロロ-2-ブチン 塩酸塩
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H6ClN · HCl
CAS番号:
分子量:
140.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
128-139 °C
官能基
amine
chloro
SMILES記法
Cl.NCC#CCCl
InChI
1S/C4H6ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h3-4,6H2;1H
InChI Key
HZVTZSFWPLLBRF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687103-BULK:
687103-VAR:
687103-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)