Merck
688606
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride
≥97.0%
別名:
(E)-2,3-Dimethylacryloyl chloride, (E)-2-Methylcrotonoyl chloride, 3-cis-Methyl-methacryloyl chloride, Tigloyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7ClO
CAS番号:
分子量:
118.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.471
官能基
acyl chloride
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
688606-5G:
688606-VAR:
688606-1G:
688606-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1