687146
N-Boc-プロパルギルアミン
97%
別名:
1,1-Dimethylethyl 2-propyn-1-ylcarbamate, 1,1-Dimethylethyl N-2-propyn-1-ylcarbamate, 2-Propynylcarbamic acid tert-butyl ester, 3-(tert-Butoxycarbonylamino)prop-1-yne
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO2
CAS番号:
分子量:
155.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
40-44 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC#C
InChI
1S/C8H13NO2/c1-5-6-9-7(10)11-8(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3,(H,9,10)
InChI Key
DSPYCWLYGXGJNJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687146-BULK:
687146-VAR:
687146-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック