Merck
686417
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-ヒドロキシ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrO3
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
237-241 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
Oc1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI Key
WGIBEMRBLBGETQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
686417-5G:
686417-BULK:
686417-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)