アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
287-305 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
Cc1cc(ccc1B(O)O)C#N
InChI
1S/C8H8BNO2/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9(11)12/h2-4,11-12H,1H3
InChI Key
RGCVYEOTYJCNOS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
アプリケーション
以下に関わる反応物質です。
- (シアノメチルフェニル)ボロン酸との反応
- 構造および電気特性が改善されたオリゴボロン酸受容体の合成
- ヒスタミン-3受容体リガンドとして用いる、アミノアルコキシビフェニルニトリルの合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
685194-1G:4548173288093
685194-BULK:
685194-5G:4548173288109
685194-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)