屈折率
n20/D 1.4444
bp
146.8 °C/760 mmHg
密度
1.059 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C5H13ClO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
BLPMCIWDCRGIJV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に関連する反応物:
- ニコチンアミンおよびその類縁体を合成するための求核置換
- スルホンアミドの位置選択的無金属酸化的環化
- 環化反応
- アルキルスルホニル誘導体のすずフリーラジカルカルボニル化
- 不斉アジリジン化
アミノ基をSESアミドとして保護するために使用される試薬です。このSES基はフッ化物イオンで簡単に除去できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
70.0 °F - closed cup
引火点(℃)
21.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
681334-BULK:
681334-5G:
681334-VAR:
681334-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)