Merck
530816
Sigma-Aldrich
1-[2-(トリメチルシリル)エトキシカルボニルオキシ]ピロリジン-2,5-ジオン
別名:
1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidin-2,5-dione, 1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidine-2,5-dione, 1-[[[[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl [2-(trimethylsilyl)ethyl] carbonate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, N-[[[(2-Trimethylsilylethyl)oxy]carbonyl]oxy]succinimide, N-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]succinimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO5Si
CAS番号:
分子量:
259.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
83-88 °C (lit.)
品質水準
官能基
imide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO5Si/c1-17(2,3)7-6-15-10(14)16-11-8(12)4-5-9(11)13/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
FLDNDAMSCINJDX-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-[2-(トリメチルシリル)エトキシカルボニルオキシ]ピロリジン-2,5-ジオン(Teoc-OSu)は、2-トリメチルシリルエチルカルボノクロリダイトおよびN-ヒドロキシスクシンイミドから調製できるシリコンベースの試薬です。
アプリケーション
1-[2-(トリメチルシリル)エトキシカルボニルオキシ]ピロリジン-2,5-ジオン(Teoc-OSu)は、Teoc-アミノ酸誘導体を調製するためのアシル化剤として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
530816-BULK:
530816-VAR:
530816-1G:
530816-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and evaluation of novel activated mixed carbonate reagents for the introduction of the 2-(trimethylsilyl) ethoxycarbonyl (Teoc)-protecting group.
Shute RE and Rich DH
Synthesis, 1987(04 ), 346-349 (1987)