製品名
4-ニトロフェニル2-(トリメチルシリル)エチルカルボナート, ≥97.0%
品質水準
アッセイ
≥97.0%
フォーム
crystals
mp
35-40 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carbonate
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CCOC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17NO5Si/c1-19(2,3)9-8-17-12(14)18-11-6-4-10(5-7-11)13(15)16/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChI Key
ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ニトロフェニル 2-(トリメチルシリル)エチルカーボネートは以下の用途に使用できます:
- コタミドE合成の重要ステップにおけるアミンの保護基として
- モノテレケリックグリコポリマーの合成における重合停止剤として用いられるcis-ブテン誘導体を調製する際の出発物質として
その他情報
F-で除去できるTEOC-アミノ保護基の導入試薬。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
92748-VAR:
92748-BULK:
92748-25G:
92748-5G:
92748-INTR:
A. Rosowsky et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 5551-5551 (1989)
L.A. Carpino et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 358-358 (1978)
B Wünsch et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(9), 1289-1292 (1981-09-01)
2-(Trimethylsilyl)ethyl-4-nitrophenyl carbonate has been prepared as a new reagent for the introduction of the 2-(trimethylsilyl)ethyloxycarbonyl group into amino acids or amino acid derivatives. The resulting N alpha-protected amino acids were found to represent suitable intermediates for the synthesis of peptides.