Merck
677027
Sigma-Aldrich
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D8HNO
CAS番号:
分子量:
95.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
bp
126-130 °C
密度
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI Key
YNAVUWVOSKDBBP-SVYQBANQSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)