Merck
375608
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-d7
98 atom % D
別名:
Isopropyl-d7 bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CDBr
CAS番号:
分子量:
130.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
-89 °C (lit.)
密度
1.383 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
InChI Key
NAMYKGVDVNBCFQ-YYWVXINBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
375608-VAR:
375608-5G:4548174006375
375608-1G:4548174006368
375608-BULK:
375608-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)