Merck
205591
Sigma-Aldrich
重水素化ホウ素ナトリウム
98 atom % D, 90% (CP)
別名:
重水素化された水素化ホウ素ナトリウム, テトラ重水素化ホウ素ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBD4
CAS番号:
分子量:
41.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
90% (CP)
フォーム
powder or chunks
自己発火温度
752 °F
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
密度
1.187 g/mL
アプリケーション
pharmaceutical
質量シフト
M+4
SMILES記法
[Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4;
InChI Key
YOQDYZUWIQVZSF-XWFVQAFUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
重水素化ホウ素ナトリウムは、化学式NaBD4の無機化合物です。重水素化ホウ素ナトリウムは安定同位体で、還元剤として一般に使用されます。
アプリケーション
重水素化ホウ素ナトリウムは、以下に使用されます。
  • Sn媒介触媒の存在下で、カルボニル基の不斉還元における還元剤として。
  • 鉄(III)促進触媒の存在下で、キノキサリノンとオレフィンの重水素化。
  • NaBH4(水素化ホウ素ナトリウム)およびクラウンエーテル触媒の存在下で、アミンボランおよびアミントリ重水素ボラン付加物の合成。
特徴および利点
重水素化ホウ素ナトリウムは、
  • 取扱いが容易な還元剤です。
  • 市販の重水素化物源。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205591-BULK:
205591-VAR:
205591-1G:
205591-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, 4013-4013 (2006)
Tetrahedron Letters, 48, 2335-2335 (2007)
Journal of Organometallic Chemistry, 469, 15-15 (1994)
Xiao-Dan Shi et al.
Food chemistry, 271, 338-344 (2018-09-22)
Dictyophora echinovolvata is a kind of edible mushroom in the Dictyophora genus, of which polysaccharide is an important chemical substance. Herein, three polysaccharide fractions (DEP-4P, DEP-6P and DEP-8P) were prepared from water extract of D. echinovolvata using gradient ethanol precipitation
Khalef Lefsih et al.
Phytochemistry, 154, 47-55 (2018-07-15)
This work aims to fill the gap in the present knowledge about the structure of pectin from Opuntia ficus-indica. The water-soluble pectin (WSP) fraction, extracted with the Microwave Assisted Extraction (MAE), was further deproteinated (dWSP) and analyzed through several biophysical